Drukuj
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(4-Amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 1570 PLN
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Formuła: C₁₅H₁₆N₂O₂
MW: 256.3 g/mol
Temp. topnienia: 185…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064435
Numer CAS: 99-21-8