Drukuj
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28868-10G OR28868-1G OR28868-5G
APOSOR28868-10GEA 2730 PLN
APOSOR28868-10G APOSOR28868-1G APOSOR28868-5G
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
Formuła: C₄H₁₁NOS
Temp. Wrzenia: 97…100 °C (0,4 mm Hg)
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00154135
Numer CAS: 24304-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-142-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III