Drukuj
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Ethoxycarbonyl)-1-methylcyclopropane, Ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate
OR28708-1G OR28708-500MG
APOSOR28708-1GEA 131 PLN
APOSOR28708-1G APOSOR28708-500MG
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 136 °C (760 mm Hg)
Gęstość: 0,918 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001284
Numer CAS: 71441-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 275-461-6
Jednostka: 3272
ADR: 3,III