Drukuj
Allylamine, N-CBZ protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, Benzyl allylcarbamate
OR28285-1G OR28285-250MG
APOSOR28285-1GEA 1220 PLN
APOSOR28285-1G APOSOR28285-250MG
Allylamine, N-CBZ protected
Allylamine, N-CBZ protected
Formuła: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…125 °C (1 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01570995
Numer CAS: 5041-33-8