Drukuj
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethylpyridin-3-ol, 3-Hydroxy-2,6-lutidine
OR27677-10G OR27677-1G OR27677-5G
APOSOR27677-10GEA 766 PLN
APOSOR27677-10G APOSOR27677-1G APOSOR27677-5G
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formuła: C₇H₉NO
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00228692
Numer CAS: 1122-43-6