Drukuj
Isopropyl 2-bromobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR26849-1G OR26849-5G
APOSOR26849-1GEA 110 PLN
APOSOR26849-1G APOSOR26849-5G
Isopropyl 2-bromobenzoate
Isopropyl 2-bromobenzoate
Formuła: C₁₀H₁₁BrO₂
Temp. Wrzenia: 92 °C (4 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00027951
Numer CAS: 59247-52-8