Drukuj
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylthiophene-3-carbaldehyde, 3-Formyl-2-methylthiophene
OR2624-1G OR2624-250MG
APOSOR2624-1GEA 3890 PLN
APOSOR2624-1G APOSOR2624-250MG
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Formuła: C₆H₆OS
Temp. Wrzenia: 80,5…82 °C (10 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09864856
Numer CAS: 84815-20-3