Drukuj
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl ((5-bromothiophen-2-yl)methyl)carbamate
OR25979-1G OR25979-5G
APOSOR25979-1GEA 472 PLN
APOSOR25979-1G APOSOR25979-5G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Formuła: C₁₀H₁₄BrNO₂S
MW: 292.193 g/mol
Temp. topnienia: 48…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03659715
Numer CAS: 215183-27-0