Drukuj
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25721-10G OR25721-1G
APOSOR25721-10GEA 2950 PLN
APOSOR25721-10G APOSOR25721-1G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Formuła: C₈H₁₃ClO₃
MW: 192.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 54…58 °C (0.1 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01570535
Numer CAS: 306935-33-1