Drukuj
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Antipyrine-4-carboxaldehyde, 2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-4-formyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole
OR25303-1G OR25303-250MG OR25303-5G
APOSOR25303-1GEA 472 PLN
APOSOR25303-1G APOSOR25303-250MG APOSOR25303-5G
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216.236 g/mol
Temp. topnienia: 162…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003144
Numer CAS: 950-81-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-452-0