Drukuj
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dimethyl-2-formylthieno[2,3-b]thiophene
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 627 PLN
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formuła: C₉H₈OS₂
MW: 196.289 g/mol
Temp. topnienia: 147…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052282
Numer CAS: 159709-36-1