Drukuj
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Dostawca: Apollo Scientific
OR25193-10G OR25193-1G OR25193-5G
APOSOR25193-10GEA 1730 PLN
APOSOR25193-10G APOSOR25193-1G APOSOR25193-5G
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Formuła: C₁₃H₁₉N₃O₄
MW: 281.308 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067953
Numer CAS: 20481-33-8