Drukuj
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Carboxy-1-methylpiperidine hydrochloride
OR24941-1G OR24941-5G
APOSOR24941-1GEA 110 PLN
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formuła: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temp. topnienia: 203…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01570459
Numer CAS: 25271-35-6