Drukuj
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-{[3-(Methoxycarbonyl)thiophen-2-yl]carbamoyl}benzyl chloride, Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}-3-thenoate
OR24396-100MG OR24396-500MG
APOSOR24396-100MGEA 284 PLN
APOSOR24396-100MG APOSOR24396-500MG
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₂ClNO₃S
MW: 309.768 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00728793
Numer CAS: 648859-85-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III