1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR2409-1G
OR2409-250MG
APOSOR2409-1GEA
2170
PLN
APOSOR2409-1G
APOSOR2409-250MG
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Formuła:
C₁₉H₂₄N₂O₄ Temp. topnienia: 135…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01567245 Numer CAS: 306936-27-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |