5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR2408-1G
OR2408-250MG
APOSOR2408-1GEA
4060
PLN
APOSOR2408-1G
APOSOR2408-250MG
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Formuła:
C₂₁H₂₅N₃S Temp. topnienia: 224…227 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00207958 Numer CAS: 261761-26-6 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |