Drukuj
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxy-1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole, 4-Chloro-(4-carboxy-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzene
OR23945-1G OR23945-250MG OR23945-5G
APOSOR23945-1GEA 247 PLN
APOSOR23945-1G APOSOR23945-250MG APOSOR23945-5G
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₉ClN₂O₂
Temp. topnienia: 209…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01566260
Numer CAS: 187998-35-2