Drukuj
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
OR2386-1G OR2386-5G
APOSOR2386-1GEA 290 PLN
APOSOR2386-1G APOSOR2386-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formuła: C₇H₅ClO₃·xH₂O
MW: 172.57 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 207…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798116
Numer CAS: 440123-65-9