Drukuj
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Morpholinobenzoic acid
OR23383-1G OR23383-25G OR23383-5G
APOSOR23383-1GEA 435 PLN
APOSOR23383-1G APOSOR23383-25G APOSOR23383-5G
2-(4-Morpholino)benzoic acid
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207.226 g/mol
Temp. topnienia: 151…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00527976
Numer CAS: 42106-48-9