Drukuj
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23318-1G OR23318-250MG
APOSOR23318-1GEA 1960 PLN
APOSOR23318-1G APOSOR23318-250MG
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formuła: C₁₁H₈ClNO₃S
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681949
Numer CAS: 368869-91-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III