Drukuj
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-4-(1H-pyrazol-1-yl)toluene, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl bromide
OR23293-1G OR23293-5G
APOSOR23293-1GEA 911 PLN
APOSOR23293-1G APOSOR23293-5G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formuła: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237.096 g/mol
Temp. topnienia: 77…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681940
Numer CAS: 368869-85-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 III