Drukuj
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR23290-1G OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA 290 PLN
APOSOR23290-1G APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₉H₇ClN₂O₂S
MW: 242.682 g/mol
Temp. topnienia: 108…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681937
Numer CAS: 18336-39-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III