Drukuj
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-1H-pyrazole
OR23289-1G OR23289-250MG
APOSOR23289-1GEA 1110 PLN
APOSOR23289-1G APOSOR23289-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Formuła: C₁₀H₇ClN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681936
Numer CAS: 220461-83-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III