Drukuj
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydro-1H-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester
OR23215-1G OR23215-5G
APOSOR23215-1GEA 363 PLN
APOSOR23215-1G APOSOR23215-5G
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₇H₁₅NO₄
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682032
Numer CAS: 117483-89-3