Drukuj
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23213-1G OR23213-250MG
APOSOR23213-1GEA 1320 PLN
APOSOR23213-1G APOSOR23213-250MG
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid 90%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
Formuła: C₉H₁₁BO₄
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02681910
Numer CAS: 279261-89-1