Drukuj
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2,5-Dimethylfur-3-yl)methylamine
OR22999-1G OR22999-250MG
APOSOR22999-1GEA 2150 PLN
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Formuła: C₇H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02677701
Numer CAS: 306934-85-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,III