Drukuj
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)methanamine hydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran hydrochloride, (2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)methylamine hydrochloride
OR22996-1G OR22996-250MG
APOSOR22996-1GEA 203 PLN
APOSOR22996-1G APOSOR22996-250MG
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁NO·ClH
Temp. topnienia: 249…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03659695
Numer CAS: 635309-62-5