Drukuj
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR22986-1G OR22986-5G OR22986-250MG
APOSOR22986-1GEA 824 PLN
APOSOR22986-1G APOSOR22986-5G APOSOR22986-250MG
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O
Temp. topnienia: 66…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02677687
Numer CAS: 306935-01-3
Jednostka: 3259
ADR: 8,III