Drukuj
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22968-1G OR22968-250MG
APOSOR22968-1GEA 305 PLN
APOSOR22968-1G APOSOR22968-250MG
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
2-Aminofuran, N-BOC protected
Formuła: C₉H₁₃NO₃
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682023
Numer CAS: 56267-47-1