Drukuj
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2225-1G OR2225-250MG OR2225-5G
APOSOR2225-1GEA 1120 PLN
APOSOR2225-1G APOSOR2225-250MG APOSOR2225-5G
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected
Formuła: C₁₅H₂₁NO₄
Temp. topnienia: 94…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03003690
Numer CAS: 26250-90-8