Drukuj
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22180-1G OR22180-100MG
APOSOR22180-1GEA 255 PLN
APOSOR22180-1G APOSOR22180-100MG
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formuła: C₈H₁₂N₂O₃S
Temp. topnienia: 156…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00179913
Numer CAS: 24962-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 246-548-6