Drukuj
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21804-1G OR21804-5G OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA 110 PLN
APOSOR21804-1G APOSOR21804-5G APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₃NO₅
Temp. topnienia: 93…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173858
Numer CAS: 77978-74-6