Drukuj
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxynitrobenzene
OR21278-1G OR21278-250MG OR21278-5G
APOSOR21278-1GEA 917 PLN
APOSOR21278-1G APOSOR21278-250MG APOSOR21278-5G
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Formuła: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251.321 g/mol
Temp. topnienia: 59…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026282
Numer CAS: 20039-94-5