Drukuj
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(2-Chlorobenzyl)-1,4-diazepane
OR21021-1G OR21021-250MG
APOSOR21021-1GEA 0 PLN
APOSOR21021-1G APOSOR21021-250MG
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Formuła: C₁₂H₁₇ClN₂
MW: 224.73 g/mol
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01312090
Numer CAS: 76141-88-3