Drukuj
6-Phenylnicotinonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2090-1G OR2090-250MG OR2090-100MG
APOSOR2090-1GEA 656 PLN
APOSOR2090-1G APOSOR2090-250MG APOSOR2090-100MG
6-Phenylnicotinonitrile 97%
6-Phenylnicotinonitrile
Formuła: C₁₂H₈N₂
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06637420
Numer CAS: 39065-54-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III