Drukuj
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine, 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 3-(Pyrrolidinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 691 PLN
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₇H₂₆BNO₂
MW: 287.205 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741425
Numer CAS: 884507-45-3
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III