Drukuj
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
OR2066-1G OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA 1310 PLN
APOSOR2066-1G APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Formuła: C₁₁H₁₃N₃·ClH
MW: 223.702 g/mol
Temp. topnienia: 198…199.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07690519
Numer CAS: 904696-62-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III