Drukuj
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]benzylamine, (3-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)phenyl)methanamine, 1-[3-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole
OR2065-1G OR2065-250MG
APOSOR2065-1GEA 4660 PLN
APOSOR2065-1G APOSOR2065-250MG
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formuła: C₁₁H₁₃N₃
Temp. Wrzenia: 121…124 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08572164
Numer CAS: 562803-76-3
Jednostka: 2735
ADR: 8,III