Drukuj
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-[(pyridin-2-yl)oxy]benzene, 3-Bromophenyl pyridin-2-yl ether
OR2051-1G OR2051-250MG
APOSOR2051-1GEA 975 PLN
APOSOR2051-1G APOSOR2051-250MG
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Bromophenoxy)pyridine
Formuła: C₁₁H₈BrNO
Temp. topnienia: 63…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741430
Numer CAS: 92545-83-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III