Drukuj
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2046-1G OR2046-5G
APOSOR2046-1GEA 841 PLN
APOSOR2046-1G APOSOR2046-5G
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene
Formuła: C₁₄H₁₅BrO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741420
Numer CAS: 142524-71-8