Drukuj
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-tert-Butyl 2-methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
OR20042-1G OR20042-250MG OR20042-5G
APOSOR20042-1GEA 342 PLN
APOSOR20042-1G APOSOR20042-250MG APOSOR20042-5G
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
Formuła: C₁₇H₂₆BNO₆
MW: 351.202 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11855974
Numer CAS: 942070-38-4