Drukuj
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR20040-1G OR20040-5G OR20040-10G
APOSOR20040-1GEA 530 PLN
APOSOR20040-1G APOSOR20040-5G APOSOR20040-10G
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
Formuła: C₄H₆N₂S·ClH
Temp. topnienia: 173…181 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06738808
Numer CAS: 131052-46-5