Drukuj
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-3-carboxy-2-methoxynitrobenzene, 4-Bromo-2-carboxy-6-nitroanisole
OR19533-1G OR19533-250MG OR19533-5G
APOSOR19533-1GEA 2180 PLN
APOSOR19533-1G APOSOR19533-250MG APOSOR19533-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrNO₅
Temp. topnienia: 176…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23701717
Numer CAS: 60541-89-1