Drukuj
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-chlorotoluene
OR19520-10G OR19520-25G
APOSOR19520-10GEA 458 PLN
APOSOR19520-10G APOSOR19520-25G
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Chloro-5-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.593 g/mol
Temp. topnienia: 181…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11007823
Numer CAS: 56961-33-2