Drukuj
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-5-carboxybenzyl bromide, α,4-Dibromo-m-toluic acid
OR19516-1G OR19516-250MG OR19516-5G
APOSOR19516-1GEA 1400 PLN
APOSOR19516-1G APOSOR19516-250MG APOSOR19516-5G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293.94 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18378548
Numer CAS: 887757-31-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III