Drukuj
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR19488-1G OR19488-5G
APOSOR19488-1GEA 342 PLN
APOSOR19488-1G APOSOR19488-5G
2,6-Dichloro-4-methylaniline
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Formuła: C₇H₇Cl₂N
Temp. topnienia: 58…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190134
Numer CAS: 56461-98-4