Drukuj
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR19481-1G OR19481-5G
APOSOR19481-1GEA 725 PLN
APOSOR19481-1G APOSOR19481-5G
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12674804
Numer CAS: 115414-80-7