Drukuj
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxy-2-ethoxyaniline, 2-Amino-5-carboxyphenetole
OR18857-1G OR18857-250MG
APOSOR18857-1GEA 696 PLN
APOSOR18857-1G APOSOR18857-250MG
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.189 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12168720
Numer CAS: 367501-31-3