Drukuj
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2,3-lutidine
OR18855-1G OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA 174 PLN
APOSOR18855-1G APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formuła: C₇H₈BrN
MW: 186.049 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18253389
Numer CAS: 259807-91-5