Drukuj
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18826-1G OR18826-5G
APOSOR18826-1GEA 986 PLN
APOSOR18826-1G APOSOR18826-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formuła: C₁₀H₂₅NO₃Si
Temp. Wrzenia: 120…121 °C (30 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24842713
Numer CAS: 6044-50-4